Läs mer
Dipentene, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422457
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422457 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15422457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045805.AK
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 138-86-3 | Molekylformel: C10H16 | Molekylvikt: 136,24 g/mol
Dipenten är en monoterpenolefin med potentiella tillämpningar inom polymer- och bränslekemi. Det används också i stor utsträckning som smak- och doftämne. Det är ett lovande grönt lösningsmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-86-3
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.24
MDL-nummer MFCD00062992
InChI-nyckel XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYNA-N
Synonym dipentene, limonene, cinene, cajeputene, dl-limonene, kautschin, p-mentha-1,8-diene, dipenten, polylimonene, eulimen
PubChem CID 22311
ChEBI CHEBI:15384
LEDER CC(=C)C1CCC(C)=CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipentene
Densitet 0.85 g/mL
Kokpunkt 170 °C till 180 °C
Flampunkt 43 °C (109 °F)
Linjär formel CH3C6H8C(CH3)=CH2
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2052
Beilstein 3587825
Merck Index 14,5493
Löslighetsinformation Löslig i eter (blandbar) och etanol (blandig). Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 1-metyl-4-prop-l-en-2-ylcyklohexen
Formel vikt 136.24
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.