Läs mer
Dipentyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dipentyl Carbonate |
| CAS | 2050-94-4 |
| Molekylformel | C11H22O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Diamyl Carbonate, NSC 7948, Dipentyl Ester Carbonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22O3/c1-3-5-7-9-13-11(12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCOC(=O)OCCCCC |
| IUPAC-namn | dipentyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.29 |
| Formel vikt | 202.1569 |