Läs mer
Dipentylftalat, 97 %
Produktkod. 10778352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10778352 25 g Glasflaska 25g
10276051 100 g Glasflaska 100g
11955041 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10778352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 357360250
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 131-18-0 | C18H26O4 | 306,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131-18-0
Molekylformel C18H26O4
Molekylvikt (g/mol) 306.4
InChI-nyckel IPKKHRVROFYTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, diamyl phthalate, amyl phthalate, amoil, di-n-amyl phthalate, di-n-pentylphthalate, phthalic acid, dipentyl ester, phthalic acid diamyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester
PubChem CID 8561
ChEBI CHEBI:34680
IUPAC-namn dipentylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dipentyl phthalate
Smältpunkt -55,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0230g/mL, 1.023
Kokpunkt 342,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C(O)OC5H11)2C6H4
Brytningsindex 1,4885 till 1,4905
Kvantitet 25 g
Formel vikt 306.4
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dipentyl phthalate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.