Läs mer
Diperodon, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diperodon |
| CAS | 101-08-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diperodon |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H27 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate) (ester), 3-Piperidino-1,2-propanediol dicarbanilate, Diothane, Diperodon, Diperodone, (+/-)-Diperodon |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N3O4/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3 |
| Visa mer |