missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diphacinone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30326155
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326155 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30326155 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12878000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphacinone
CAS 82-66-6
Analyt- eller komponentnamn Diphacinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H16 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H
LEDER O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC-namn 2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 340.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 340.1099 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.