Läs mer
Diphacinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphacinone |
| CAS | 82-66-6 |
| Molekylformel | C23 H16 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Indandione, 2-(diphenylacetyl)- (6CI,7CI,8CI), 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(diphenylacetyl)- (9CI), 2-(2,2-Diphenylacetyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(Diphenylacetyl)indan-1,3-dione, Didandin, Didion, Dipaxin, Diphacin, Diphacinon, Diphacinone, Diphenacin, Diphenadion, Diphenadione, Diphenylacetylindandione, NCI 9138, NSC 9138, Oragulant, Pestoff ferret paste, Ratindan, Ratindan 1, Solvan, U 1363 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H |
| LEDER | O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| IUPAC-namn | 2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.37 |
| Formel vikt | 340.1099 |