missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diphacinone, TRC

Produktkod. 30374650
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374650 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48696050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphacinone
CAS 82-66-6
Molekylformel C23 H16 O3
Kvantitet 50 mg
Synonym 1,3-Indandione, 2-(diphenylacetyl)- (6CI,7CI,8CI), 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(diphenylacetyl)- (9CI), 2-(2,2-Diphenylacetyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(Diphenylacetyl)indan-1,3-dione, Didandin, Didion, Dipaxin, Diphacin, Diphacinon, Diphacinone, Diphenacin, Diphenadion, Diphenadione, Diphenylacetylindandione, NCI 9138, NSC 9138, Oragulant, Pestoff ferret paste, Ratindan, Ratindan 1, Solvan, U 1363
InChI formel InChI=1S/C23H16O3/c24-21-17-13-7-8-14-18(17)22(25)20(21)23(26)19(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19-20H
LEDER O=C(C(c1ccccc1)c2ccccc2)C3C(=O)c4ccccc4C3=O
IUPAC-namn 2-(2,2-diphenylacetyl)indene-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 340.37
Formel vikt 340.1099
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.