Läs mer
Diphenhydramine-D3 Hydrochloride 0.1 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenhydramine-D3 Hydrochloride |
| CAS | 2714413-98-4 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C17 D3 H18 N O . HCl |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Diphenhydramine-D3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzhydryloxy-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.83 |
| Visa mer |