Läs mer
Diphenhydramine-d5 HCl (phenyl-d5), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenhydramine-D5 (phenyl-D5) Hydrochloride |
| CAS | 1219795-16-0 |
| Molekylformel | C17H16D5NO • HCl |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Diphenhydramine-d5 Hydrochloride (Phenyl-d5);2-[Phenyl(phenyl-d5)methoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, Diphenhydramine-d5 hydrochloride, Diphenhydramine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H21NO/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17 H,13-14H2,1-2H3/i3D,5 D,6 D,9 D,10 D |
| LEDER | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C(C([2 H])=C2[2 H])=C(C([2 H])=C2[2 H])[2 H].Cl |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-(phenyl(phenyl-d5)methoxy)ethan-1-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.85 |
| Formel vikt | 296.17 g/mol |
| Visa mer |