missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diphenhydramine-d6 Hydrochloride (100 μg/mL in Methanol), TRC

Produktkod. 30403826
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403826 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT12075X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphenhydramine-d6 Hydrochloride
CAS 1189986-72-8
Molekylformel C17H16D6ClNO
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym 2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine-d6 Hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine-d6 Hydrochloride, Allergina-d6, Benadryl-d6, Dibondrin-d6, Noctomin-d6
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-benzhydryloxy-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 297.85
Formel vikt 297.1767
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Diphenhydramine-d6 Hydrochloride 100 μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.