Läs mer
Difenhydramin hydroklorid (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30403827
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30403827 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30403827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT120510X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Molekylformel C17 H21 N O . Cl H
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), β-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol β-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydryloxi-N,N-dimetylethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Formel vikt 291.139
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Diphenhydramine hydrochloride 1 mg/mL