Learn More
Diphenhydramine Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Product Code. 30403827
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 x 1 mL
Codice prodotto. Quantity
30403827 10 x 1 mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30403827 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT120510X1ML
 Restricted Item
Beräknad leverans: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 147-24-0
Molecular Formula C17 H21 N O . Cl H
Quantity 10 x 1 mL
Synonym Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), β-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol β-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl
InChI Formula InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 291.82
Formula Weight 291.139
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diphenhydramine hydrochloride 1 mg/mL
Chemical Name or Material Diphenhydramine hydrochloride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.