Läs mer
Difenhydraminhydroklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312516
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312516 1 ml
1 options
Produktkod. 30312516 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12881000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Analyt- eller komponentnamn Diphenhydramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H21 N O . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP), Orphenadrine Imp. D (EP), Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), b-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol b-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl, Orphenadrine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Orphenadrine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydryloxi-N,N-dimetylethanamin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 291,139 g/mol