Läs mer
Difenhydraminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10307331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307331 100 g Glasflaska 100g
10193581 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10307331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350851000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-24-0
Molekylformel C17H22ClNO
Molekylvikt (g/mol) 291.82
MDL-nummer MFCD00012479
InChI-nyckel PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
PubChem CID 8980
ChEBI CHEBI:4637
IUPAC-namn 2-benshydryloxi-N,N-dimetyletanamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenhydramine hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 168 °C till 172 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 3339
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L. Andra lösligheter: 500 g/L etanol
Formel vikt 291.82
Procent renhet 99%
Fysisk form Fästande kristaller eller kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenhydramine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.