Läs mer
Difenhydramin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17984176
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17984176 250 mg
1 options
Produktkod. 17984176 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0490.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Difenhydraminhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenhydramine hydrochloride
CAS 147-24-0
Analyt- eller komponentnamn Diphenhydramine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H21 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP), Orphenadrine Imp. D (EP), Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), b-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol b-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl, Orphenadrine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Orphenadrine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydryloxi-N,N-dimetylethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 291.82
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 291,139 g/mol