Läs mer
R&D Systems™ Diphenhydramine hydrochloride
Beskrivning
H1 receptor antagonist. Antihistamine.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenhydramine hydrochloride |
| CAS | 147-24-0 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C17H22ClNO |
| Formel vikt | 291.82 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.82 |