Läs mer
Difenhydramin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenhydramine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 291.139 |
| Procent renhet | >95% |