missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Difenhydramin N-Beta-D-Glukuronid, TRC

Produktkod. 30004376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30004376 2.5 mg 2.5mg
30012567 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4869102.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137908-78-2
Molekylformel C23 H29 N O7
Molekylvikt (g/mol) 431.48
Synonym Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhydryloxyletyl(dimetyl)azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylat
LEDER C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Formel vikt 431.1944
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.