Läs mer
Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30051912
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051912 25 mg
1 options
Produktkod. 30051912 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0490.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
CAS 13168-00-8
Analyt- eller komponentnamn Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C17 H21 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diphenhydramine N-Oxide Hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine oxide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 307.815
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 307.134 g/mol