Läs mer
Diphenhydramine N-Oxide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenhydramine N-Oxide |
| CAS | 3922-74-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenhydramine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Visa mer |