missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenidol hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Diphenidol hydrochloride (Difenidol hydrochloride) is a non-selective muscarinic M1-M4 receptor antagonist, has anti-arrhythmic activity. Diphenidol hydrochloride is also a potent non-specific blocker of voltage-gated ion channels (Na+, K+, and Ca2+) in neuronal cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenidol hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3254-89-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H28ClNO |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Difenidol hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (132.98 mM) ∣H2O : 16.67 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?