missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenidol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Difenidol Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H |
| Formel vikt | 345.1859 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?