Läs mer
Diphenmanil methylsulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Diphemanil methylsulfate is a quaternary ammonium anticholinergic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenmanil methylsulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 62-97-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27NO4S |
| Synonym | Diphemanil mesylate |
| Löslighetsinformation | H2O : 16.67 mg/mL (42.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [O-]S(=O)(OC)=O.C[N+]1(C)CC/C(CC1)=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC=CC=C3 |
| Visa mer |