Läs mer
Diphenolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenolic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 286.1205 |