missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenoxylate Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenoxylate hydrochloride |
| CAS | 3810-80-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenoxylate hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C30 H32 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Diphenoxylate hydrochloride, Ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride, 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carbethoxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carboxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile ethyl ester hydrochloride, R 1132, R 1132 (antiperistaltic) |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)C1(CCN(CCC(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)c4ccccc4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?