Läs mer
Diphenoxylate Hydrochloride, Mikromol
Produktkod. 30462302
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30462302 250 mg
1 options
Produktkod. 30462302 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1056.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diphenoxylate Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenoxylate hydrochloride
CAS 3810-80-8
Analyt- eller komponentnamn Diphenoxylate hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C30 H32 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diphenoxylate hydrochloride, Ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride, 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Isonipecotic acid, 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carbethoxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile hydrochloride, 2,2-Diphenyl-4-(4-carboxy-4-phenyl-1-piperidino)butyronitrile ethyl ester hydrochloride, R 1132, R 1132 (antiperistaltic)
InChI formel InChI=1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CCOC(=O)C1(CCN(CCC(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3)CC1)c4ccccc4
IUPAC-namn ethyl 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 489.05
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 488.2231 g/mol