Läs mer
Difenyl(1,5-cyklooktadien)platina(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410660
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410660 1 g 1g
11420660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044039.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 12277-88-2 | Molekylformel: C20H22Pt | Molekylvikt: 457,48 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12277-88-2
Molekylformel C20H22Pt
Molekylvikt (g/mol) 457.48
MDL-nummer MFCD03788255
InChI-nyckel MQCNDJYHICNUPD-PHFPKPIQSA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene, z,z-; diphenylplatinum
PubChem CID 92045412
IUPAC-namn bensen;(5Z)-cyklookta-1,5-dien; platina(2+)
LEDER C1C\C=C/CC\C=C/1.[Pt++](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl (1,5-cyclooctadiene)platinum (II)
Färg Färglös
Kvantitet 1 g
Formel vikt 457.47
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.