Läs mer
Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine |
| CAS | 99234-91-0 |
| Molekylformel | C12 D6 H5 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzen-2,4,6-d3-amine, N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13 H/i1D,2 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])c(Nc2c([2 H])cc([2 H])cc2[2 H])c([2 H])c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuterio-N-(2,4,6-trideuteriophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.26 |
| Formel vikt | 175.1268 g/mol |
| Visa mer |