Läs mer
Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-amine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,7D,8D,9D,10D |
| Formel vikt | 175.1268 |