Läs mer
Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-methylamine, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Methyldiphenylamine-D6 (di(phenyl-2,4,6-D3)) |
| CAS | 79825-74-4 |
| Molekylformel | C13 D6 H7 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzen-2,4,6-d3-amine, N-methyl-N-(phenyl-2,4,6-d3)- (9 CI), Di(phenyl-2,4,6-d3)amine, N-methyl- (7 CI), N-Methyl-N-(phenyl-2,4,6-d3)benzen-2,4,6-d3-amine, N-Methyldi(phenyl-2,4,6-d3)amine, Diphenyl-2,2',4,4',6,6'-d6-methylamine, N-Methyldiphenylamine-d6, N-Methyldiphenylamine-D6 (di(phenyl-2,4,6-D3)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H13N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11 H,1H3/i2D,3 D,8 D,9 D,10 D,11 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])c(N(C)c2c([2 H])cc([2 H])cc2[2 H])c([2 H])c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuterio-N-methyl-N-(2,4,6-trideuteriophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.286 |
| Formel vikt | 189.1425 g/mol |
| Show More |