missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine Oxide, TRC

Produktkod. 30374983
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374983 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD492073500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS 75980-60-8
Molekylformel C22 H21 O2 P
Kvantitet 500 mg
Synonym Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)- (9CI), (Diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)methanone, (2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide, Additol TPO, Chemcure TPO, Chivacure TPO, Ciba TPO, D 3358, D-TPO, DCTPO, Darocur TPO, Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, Doublecure TPO, Esacure TPO, Genocure LTM, Genocure TPO, Irgacure TPO, Irganox 819, JRCure 1108, L-TPO, Lucirin 8893X, Lucirin LR 8728, Lucirin LR 8893, Lucirin LR 8953, Lucirin LR 8953X, Lucirin TPO, Lucirin TPO Solid, Lucirin TPO-X, Micure TPO, Omnirad TPO, Photocure TPO, Speedcure TPO, TPO, TPO 173, TPO-X, UV-Cure APO
InChI formel InChI=1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)P(=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C
IUPAC-namn diphenylphosphoryl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 348.37
Formel vikt 348.1279
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.