missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide |
| CAS | 75980-60-8 |
| Molekylformel | C22 H21 O2 P |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)- (9CI), (Diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)methanone, (2,4,6-Trimethylbenzoyl)diphenylphosphine oxide, Additol TPO, Chemcure TPO, Chivacure TPO, Ciba TPO, D 3358, D-TPO, DCTPO, Darocur TPO, Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, Doublecure TPO, Esacure TPO, Genocure LTM, Genocure TPO, Irgacure TPO, Irganox 819, JRCure 1108, L-TPO, Lucirin 8893X, Lucirin LR 8728, Lucirin LR 8893, Lucirin LR 8953, Lucirin LR 8953X, Lucirin TPO, Lucirin TPO Solid, Lucirin TPO-X, Micure TPO, Omnirad TPO, Photocure TPO, Speedcure TPO, TPO, TPO 173, TPO-X, UV-Cure APO |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)P(=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C |
| IUPAC-namn | diphenylphosphoryl-(2,4,6-trimethylphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.37 |
| Formel vikt | 348.1279 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?