Läs mer
Difenyl-2-pyridylfosfin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412458
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412458 5 g 5g
15422458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56029.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 37943-90-1 | C17H14NP | 263.28 g/mol
Det är en ligand för metallkatalyserade karbonyleringar, hydratisering, dehydrogenativ koppling, karbostannylering, distannylering och silylering. Det används också som ett reagens för Mitsunobu-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en ligand för metallkatalyserade karbonyleringar, hydratisering, dehydrogenativ koppling, karbostannylering, distannylering och silylering. Det används också som ett reagens för Mitsunobu-reaktionen.
Löslighet
Löslig i toluen. (nästan transparens)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37943-90-1
Molekylformel C17H14NP
Molekylvikt (g/mol) 263.28
MDL-nummer MFCD00192108
InChI-nyckel SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl-2-pyridylphosphine, 2-diphenylphosphino pyridine, 2-pyridyldiphenylphosphine, diphenyl 2-pyridinyl phosphine, diphenyl 2-pyridyl phosphane, 2-diphenylphosphanyl-pyridine, 2-diphenylphosphanyl pyridine, diphenyl pyridin-2-yl phosphane, pph2 2-pyridyl, dpppy
PubChem CID 621893
IUPAC-namn difenyl(pyridin-2-yl)fosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl-2-pyridylphosphine
Smältpunkt 82°C to 84°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in toluene. (almost transparency)
Formel vikt 263.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.