Läs mer
Difenyl-2-pyridylfosfin, TRC
Produktkod. 30382350
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382350 1 g
1 options
Produktkod. 30382350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4919401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl-2-pyridylphosphine
CAS 37943-90-1
Molekylformel C17H14NP
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
LEDER c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
IUPAC-namn Difenyl(pyridin-2-yl)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 263.27
Formel vikt 263.0864