Läs mer
Diphenyl[3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]propyl]phosphine Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl[3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]propyl]phosphine Oxide |
| CAS | 503817-58-1 |
| Molekylformel | C20H25O3P |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25O3P/c21-24(18-10-3-1-4-11-18,19-12-5-2-6-13-19)17-9-16-23-20-14-7-8-15-22-20/h1-6,10-13,20H,7-9,14-17H2 |
| LEDER | O=P(CCCOC1CCCCO1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-(3-diphenylphosphorylpropoxy)oxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.38 |
| Formel vikt | 344.1541 |