Läs mer
α,α-Diphenyl-4-piperidinomethanol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10286760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10286760 25 g Glass bottle 25g
10199921 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10286760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232520250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 115-46-8
Molekylformel C18H21NO
Molekylvikt (g/mol) 267.37
MDL-nummer MFCD00066980
InChI-nyckel ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
IUPAC-namn diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
LEDER C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160.0°C to 163.0°C
Färg White to Beige
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Merck Index 13, 895
Formel vikt 267.37
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.