Läs mer
MedChemExpress Diphenyl Blue
Produktkod. 16471198
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16471198 5 g
1 options
Produktkod. 16471198 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0970
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Diphenyl Blue (Direct Blue 14) is used as reference dye for group of azo dye.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 5 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 10 mg/mL (10.41 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Molekylvikt (g/mol) 960.81 g/mol
CAS 72-57-1
Synonym Direct Blue 14