Läs mer
Difenylkarbonat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315355
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315355 1 ml
1 options
Produktkod. 30315355 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12891000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Analyt- eller komponentnamn Diphenyl Carbonate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-namn Difenylkarbonat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 214,063 g/mol