Läs mer
Difenylkarbonat, TRC
Produktkod. 30358404
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30358404 5 g
1 options
Produktkod. 30358404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4152955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl Carbonate
CAS 102-09-0
Molekylformel C13 H10 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Diphenyl carbonate, NSC 37087, Phenyl carbonate, Phenyl carbonate ((PhO)2CO), Diphenyl Carbonate
InChI formel InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-namn Difenylkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Formel vikt 214.063