Läs mer
Difenylklorofosfat, 98 %
Produktkod. 10723661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723661 25 mL Glasflaska 25ml
10112960 100 mL Glasflaska 100ml
10206873 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117240250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2524-64-3
Molekylformel C12H10ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 268.63
MDL-nummer MFCD00003030
InChI-nyckel BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC-namn [klor(fenoxi)fosforyl]oxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl chlorophosphate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2900g/mL, 1.29
Kokpunkt 314°C to 316°C (272.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5O)2P(O)Cl
Brytningsindex 1.5485 to 1.5505
Kvantitet 25 mL
Beilstein 03, 179
Fieser 01,345; 02,180; 03,133; 11,223
Merck Index 15, 3367
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 14 mPa.s (25°C)
Formel vikt 268.63
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenyl chlorophosphate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Mention de danger
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.