Läs mer
Difenylklorofosfonat, TRC
Produktkod. 30383531
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30383531 100 g
1 options
Produktkod. 30383531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD489470100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl Chlorophosphonate
CAS 2524-64-3
Molekylformel C12H10ClO3P
Kvantitet 100 g
Synonym Phenyl Phosphorochloridite, Chlorodiphenoxyphosphine Oxide, Chlorophosphonic Acid Diphenyl Ester, DPC, DPC (flame retardant), DPPC, Diphenoxychlorophosphine Oxide, Diphenyl Chlorophosphate, Diphenyl Phosphochloridate, Diphenyl Phosphorochlorate, Diphenylphosphoric Acid Monochloride, Diphenylphosphoryl Chloride, NSC 43771, O,O-Diphenyl Chlorophosphate, Phenyl Phosphorochloridate ((PhO)2ClPO), Phosphoric Acid Chloride Diphenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Molekylvikt (g/mol) 268.63