Learn More
Diphenyl cyanocarbonimidate, 97%
Código de producto. 11407947
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11407947 1 g 1g
11417947 5 g 5g
11427947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11407947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16600.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238.25 g/mol
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines, cyanoguanidine derivatives, oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diphenyl N-cyanocarbonimidate has been used in the preparation of N-substituted 2-amino-4H-3,1-benzoxazines, cyanoguanidine derivatives, oxadiazoles.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep under a nitrogen blanket. Store away from strong oxidizing agents, strong acids, strong bases, moist air, water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 79463-77-7
Molekylformel C14H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.25
MDL-nummer MFCD00010380
InChI-nyckel SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
IUPAC-namn cyano(diphenoxymethylidene)amine
LEDER N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diphenyl cyanocarbonimidate
Smältpunkt 155°C to 158°C
Linjär formel (C6H5O)2C=NCN
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 238.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.