Läs mer
Diphenyl-d10 Ether, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl ether-d10 |
| CAS | 93952-05-7 |
| Molekylformel | C12 2H10 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d5, 6,6'-oxybis- (9 CI), Oxydibenzene D10, 1,1'-Oxybis[benzene] D10, Biphenyl oxide D10, Diphenyl ether D10, Diphenyl oxide D10, Oxybisbenzene D10, Phenoxybenzene D10, Phenyl oxide D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Oc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.27 |
| Formel vikt | 180.1359 g/mol |
| Visa mer |