Läs mer
Difenyldiselenid, 98 %
Produktkod. 11411638
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411638 5 g 5g
11421638 25 g 25g
11431638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13919.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1666-13-3 | C12H10SE2 | 312,15 g/mol
Difenyldiselenid används vid metoxiselenenylering av alkener, dihydroxylering av dubbelbindningar, hydrotiolering av terminala alkyner. Det används vid syntes av de osymmetriska diorganylseleniderna, 1-(fenylselenometyl)vinylselenider, allyliska fenylselenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenyldiselenid används vid metoxiselenenylering av alkener, dihydroxylering av dubbelbindningar, hydrotiolering av terminala alkyner. Det används vid syntes av de osymmetriska diorganylseleniderna, 1-(fenylselenometyl)vinylselenider, allyliska fenylselenider.
Löslighet
Löslig i vatten, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, halogener, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1666-13-3
Molekylformel C12H10Se2
Molekylvikt (g/mol) 312.15
MDL-nummer MFCD00003001
InChI-nyckel YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl diselenide, diselenide, diphenyl, phenyl diselenide, 1,2-diphenyldiselane, diphenyldiselenide, bis phenylselenide, phenyldiselanyl benzene, diphenyldiselane, ccris 9227, acmc-209duq
PubChem CID 15460
IUPAC-namn (fenyldiselanyl)bensen
LEDER [Se]([Se]C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl diselenide
Smältpunkt 61°C to 63°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3283
Beilstein 2047179
Löslighetsinformation Soluble in water,ether.
Formel vikt 312.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.