Läs mer
Diphenyl Diselenide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15824371
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824371 5 g 5g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15824371 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8180610005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1666-13-3
Smältpunkt 58°C to 61°C
MDL-nummer MFCD00003001
Kvantitet 5 g
Synonym Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide, Diphenyl diselenide
Molekylvikt (g/mol) 312.13