Läs mer
Difenyldiselenid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl Diselenide |
| CAS | 1666-13-3 |
| Molekylformel | C12H10Se2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenyl Diselenide, (Phenyldiselanyl)benzene, NSC 49763 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | [Se]([Se]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (fenyldiselanyl) bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.13 |
| Formel vikt | 313.9113 |