Läs mer
Difenyldisulfid, 98 %
Produktkod. 11479010
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479010 50 g 50g
11489010 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12586.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 882-33-7 | C12H10S2 | 218,332 g/mol
Difenyldisulfid är en av de mest populära organiska disulfiderna som används i organisk syntes. Det används som ett reagens förα -fenylsulfenylering av karbonylföreningar. Den deltar i hydrotiolering av alkyner via aminförmedlad enkelelektronöverföringsmekanism. Det är hydrolysprodukten av dyfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Difenyldisulfid är en av de mest populära organiska disulfiderna som används i organisk syntes. Det används som ett reagens förα -fenylsulfenylering av karbonylföreningar. Den deltar i hydrotiolering av alkyner via aminförmedlad enkel elektronöverföringsmekanism. Det är hydrolysprodukten av dyfonat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882-33-7
Molekylformel C12H10S2
Molekylvikt (g/mol) 218.332
MDL-nummer MFCD00003065
InChI-nyckel GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl disulfide, phenyl disulfide, disulfide, diphenyl, diphenyldisulfide, 1,2-diphenyldisulfane, phenyldisulfanyl benzene, diphenyl disulphide, biphenyl disulfide, disulfide diphenyl, phenyldithiobenzene
PubChem CID 13436
IUPAC-namn (fenyldisulfanyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)SSC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl disulfide
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 310°C
Odör Unpleasant
Kvantitet 50 g
Beilstein 639794
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 218.34
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyl disulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenyl disulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.