Läs mer
Difenyldisulfid, TRC
Produktkod. 30134322
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134322 5 g
17921895 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4876305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882-33-7
Molekylformel C12 H10 S2
Molekylvikt (g/mol) 218.34
Synonym Phenyl disulfide (8CI), Diphenyl disulfide, (Phenyldisulfanyl)benzene, 1,1'-Dithiodibenzene, 1,2-Diphenyldisulfane, Biphenyl disulfide, DPDS, Diphenyl disulphide, NSC 2689, Diphenyl Disulfide
IUPAC-namn (fenyldisulfanyl) bensen
LEDER S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl disulfide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vikt 218.0224
Procent renhet >95%