Läs mer
Difenylditellurid, 97 %
Produktkod. 10107853 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10107853 5 g Glasflaska 5g
10591141 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10107853 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301840050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32294-60-3 | C12H10Te2 | 409,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32294-60-3
Molekylformel C12H10Te2
Molekylvikt (g/mol) 409.27
MDL-nummer MFCD00192106
InChI-nyckel VRLFOXMNTSYGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ditelluride, phenyl ditelluride, ditelluride, diphenyl, diphenylditelluride, ditelluride, diephenyl, phenylditellanyl benzene, diphenylditellane, diphenyl pertelluride, acmc-209hsa, 1,2-diphenylditellane #
PubChem CID 100657
IUPAC-namn (fenylditellanyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Te][Te]C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl ditelluride
Smältpunkt 64°C to 67°C
Färg Orange till brunt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
UN-nummer 3284
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 409.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyl ditelluride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.