Läs mer
Difenylditellurid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl Ditelluride |
| CAS | 32294-60-3 |
| Molekylformel | C12H10Te2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Diphenyl Ditellurium |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10Te2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| LEDER | [Te]([Te]c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (fenylditellanyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.41 |
| Formel vikt | 413.8907 |